Learn More
Cobalt sputtering target, 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15424785
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15424785
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040837.KS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt sputtering target
Nota nome 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7440-48-4
Quantità 1 Ea.
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Co
Numero MDL MFCD00010935
Sinonimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
InChI Key GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Co]
IUPAC Name cobalt
Molecular Weight (g/mol) 58.93
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Percent Purity 99.95%