Learn More
Cobalt wire, 2.0mm (0.08in) dia, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048578
Click to view available options
Quantità:
2 cm
10 cm
50 cm
Dimensione della confezione:
10cm
2cm
50cm
Codice prodotto. 11371488
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010945.BP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-48-4
Formula molecolare Co
Molecular Weight (g/mol) 58.93
Numero MDL MFCD00010935
InChI Key GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC Name cobalt
SMILES [Co]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt wire
Nota nome 2.0mm (0.08 in.) dia.
Quantità 2 cm
Odore Odorless
Peso ≈28.0g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.995%
Grado Puratronic