Learn More
Bollé Safety Cobra Clear Safety Glasses
Codice prodotto. 13490619
Click to view available options
Modello:
COBFSPSI
COBFTPSI
COBHDPI
COBTPRPSI
Dimensione della confezione:
1 paio
Pezzo
Codice prodotto. 13490619
Marca: Bollé Safety COBFTPSI
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cobra Safety Glasses come with anti-scratch/anti-fog coatings.
  • Clear
  • Anti-scratch coating
  • Anti-fog coating
  • Easy to clean
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE European standards certificate available.
Lens Coating Anti-fog, Scratch-resistant
Lens Tint Clear
Product Type Safety Glasses
Include Adjustable cord
Modello COBFTPSI
N. per confezione 1 ciasc.
Peso (sistema metrico) 25 g
UV Protection
Frame Type Temples and foam