Learn More
COD Reagent, Chem-Lab
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Descrizione
Chemical oxygen demand (COD) is a measure of the amount of oxygen that can be consumed by reactions in a measured solution. A COD test quantifies the amount of organic materials in waste water or surface water. COD measurements are commonly made on samples to determine the amount of oxidizable pollutants and to determine the effect a particular effluent will have on a receiving body.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UNE 77-004-89, AFNOR |
| Composizione | 80g HgSO4 + 11.7685g K2Cr2O7/ 1L 10% H2SO4 = 0.24 N |
| Descrizione | COD Reagent |
| Da utilizzare con (applicazione) | COD water determination |
| Quantità | 1 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DQO reattivo
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Cancerogenicità Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: mercury(II) sulphate, potassium dichromate, sulphuric acid