Learn More
COD Reagent, ISO, Chem-Lab
Codice prodotto. 11909192
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11909192
Marca: Chem-Lab CL02.0316.1000
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Determine the amount of pollutant in a water sample. COD Reagent, ISO, Chem-Lab is an oxidizing agent for COD analysis, comprised of mercury sulfate with potassium dichromate in sulfuric acid. The solution meets ISO standards for analysis of water quality.
Chemical oxygen demand (COD) is a measure of the amount of oxygen that can be consumed by reactions in a measured solution. A COD test quantifies the amount of organic materials in waste water or surface water. COD measurements are commonly made on samples to determine the amount of oxidizable pollutants and to determine the effect a particular effluent will have on a receiving body.
  • According to ISO standards
  • 80g HgSO4 + 12.259g K2Cr2O7 per 1L 10% H2SO4
    • Specifica
      Certificazione/Conformità ISO
      Composizione 80g HgSO4 + 12.259g K2Cr2O7 / 1L 10% H2SO4 = 0.25 N
      Descrizione COD Reagent
      Da utilizzare con (applicazione) COD water determination
      Quantità 1 L
      compliance-icons compliance-icons compliance-icons
      Identificativo prodotto
      • COD reagent acc. ISO
      Avvertenza
      • Pericolo
      Categoria di pericolo
      • Tossicità acuta Categoria 3
      • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
      • cancerogenicità Categoria 1B
      • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
      • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1
      • Tossicità per la riproduzione Categoria 1
      • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
      • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
      Indicazioni di pericolo
      • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
      • H301-Tossico se ingerito.
      • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
      • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
      • H350-Può provocare il cancro.
      • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
      • H373-Può provocare danni agli organi.
      • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
      Consigli di prudenza
      • P273-Non disperdere nell'ambiente.
      • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
      • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
      • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
      • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
      • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
      • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
      Informazioni supplementari
      • MIXTURE LIST-Contiene: Mercury(II) sulfate,Potassium dichromate, Sulphuric acid