Learn More
Lovibond™ COD Standard Solution
Click to view available options
Range:
100 mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
COD Standard Solution 100mg/L 30mL
Standard solutions are solutions with a defined concentration and are provided to check the operation methods and devices of the cuvette tests as well as the condition of the instrument.
Specifica
Specifica
| Range | 100 mg/L |
| Tipo | COD |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- STANDARD SOLUTION COD 100 MG/L
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid