Learn More
Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate, 96%, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10174814
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
Codice prodotto. 10174814
Marca: Fisher BioReagents BP251050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 18439-24-2
Formula molecolare C21H33Li3N7O16P3S
Molecular Weight (g/mol) 785.329
InChI Key QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo coenzyme a, trilithium salt
PubChem CID 53442190
IUPAC Name trilithium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl] hydrogen phosphate
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Specifica
Materiale o nome chimico Coenzyme A
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥96 %
Imballaggio Amber Glass
Quantità 50 mg
Percent Purity 96% min.
Forma fisica Powder or Solid