Learn More
Velp Scientifica™ COEX Cold Extractor
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V 50 Hz
230 V 60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- No loss - reduced sample remains in the same crucible for analysis
- Immediate raw fiber extraction after fat extraction here
- Fatty components collected for easy disposal
- All reagents can be added through the same channel
Specifica
Specifica
| Product Type | Cold Extractor |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Raw Fiber Analysis |
| Quantità | 1 Ea. |
| Altezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 730 mm |
| Peso (sistema metrico) | 19 kg |
| Requisiti elettrici | 230 V 50 Hz |