Learn More
Sampling Systems™ Cohesive Pocket Sampler
Codice prodotto. 15879311 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
900 mm
1500 mm
Capacità (sistema metrico):
3 x 15 mL
3 x 20 mL
5 x 20 mL
Include:
3 Pockets
5 Pockets
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15879311
Marca: Sampling Systems™ 2220B600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specially adapted to enable the taking of samples of damp and cohesive powders. Sampling Systems™ Cohesive Pocket Sampler incorporates scrapers to push the sticky powder into the sample pockets.
  • Manufactured in 316L Stainless Steel
  • Multilevel discreet samples
  • Scrapers are fully welded to give a hygienic, GMP correct sampler
Specifications
Product Type Sampler
Materiale Stainless Steel (316L)
Include 3 Pockets
Capacità (sistema metrico) 3 x 15 mL
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm