Learn More
Sampling Systems™ Cohesive Pocket Sampler
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
900 mm
1500 mm
Capacità (sistema metrico):
3 x 15 mL
3 x 20 mL
5 x 20 mL
Include:
3 Pockets
5 Pockets
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured in 316L Stainless Steel
- Multilevel discreet samples
- Scrapers are fully welded to give a hygienic, GMP correct sampler
Specifica
Specifica
| Product Type | Sampler |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Include | 5 Pockets |
| Capacità (sistema metrico) | 5 x 20 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1500 mm |