Learn More
Sampling Systems™ Cohesive Slot Sampler
Codice prodotto. 15839311 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Capacità (sistema metrico):
110 mL
190 mL
300 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15839311
Marca: Sampling Systems™ 2210A1000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes scrapers to push the non flowing powder into the sample slots. Sampling Systems™ Cohesive Slot Sampler is specially adapted from the popular Slot Sampler.
  • Manufactured in 316L Stainless Steel
  • Multilevel (composite samples)
  • Suitable for sticky, cohesive powders
  • Fully welded to give a hygienic, GMP correct sampler
Specifica
Product Type Sampler
Materiale Stainless Steel (316L)
Include 3 Sampling Slots
Capacità (sistema metrico) 190 mL
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm