Learn More
Sampling Systems™ Cohesive Slot Sampler
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Capacità (sistema metrico):
110 mL
190 mL
300 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured in 316L Stainless Steel
- Multilevel (composite samples)
- Suitable for sticky, cohesive powders
- Fully welded to give a hygienic, GMP correct sampler
Specifica
Specifica
| Product Type | Sampler |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Include | 3 Sampling Slots |
| Capacità (sistema metrico) | 190 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |