Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Coil Springs
Click to view available options
Overall Length (Metric):
60 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Made from stainless steel
- Two eyelets
Specifica
Specifica
| Overall Length (Metric) | 60 mm |
| Quantità confezione | 10 |