Learn More
Digi-Sense Coiled Extension Cable
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Stile:
Type K, M to F Mini-Connector
Type T, M to F Mini-Connector
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Maximum temperature: 221°F (105°C)
- Cables come in a variety of lengths.
- Each probe comes with color coded ANSI standard connectors:
- Type J: Black
- Type K: Yellow
- Type T: Blue
- Custom designs or changes to this product are available upon request.
Specifica
Specifica
| Temperatura (sistema metrico) | 105°C |
| Tipo | Extension Cable |
| Stile | Type T, M to F Mini-Connector |
| Temperatura (sistema imperiale) | 221°F |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1.5 m |