Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colchicine, 97%
Codice prodotto. 10185230 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
500mg
5g
Codice prodotto. 10185230
Marca: Thermo Scientific Chemicals 227125000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Colchicine, 7alphah-colchicine, CAS # 64-86-8, is a laboratory grade formulation of the anti-inflammatory plant alkaloid drug. | CAS: 64-86-8 | C22H25NO6 | 399.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
  • Colchicine (7alphah-colchicine) is an alkaloid found in Colchicum autumnale that has been shown to have anti-gout and anti-inflammatory properties
  • Colchicine binds tubulin and prevents the migration of immune cells, reducing inflammation
Applications
  • Colchicine is an anti-mitotic; may be used in the study of cell proliferation and migration
  • Intended for in vivo and in vitro research applications
  • For research use only, not intended to treat disease
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-86-8
Formula molecolare C22H25NO6
Molecular Weight (g/mol) 399.44
Numero MDL MFCD00078484,MFCD00078484
InChI Key IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Sinonimo colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
IUPAC Name 2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-10-(trideuteriomethoxy)-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Colchicine
Punto di fusione 150.0°C to 160.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. on anhydrous and solvent-free substance (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Beilstein 14,IV,946
Indice di Merck 15,2455
Rotazione specifica − 250.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 45g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in petroleum ether,1g/220mL ether,1g/100mL benzene
Peso formulazione 399.44
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Colchicine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/