Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Cold trap with Condensate Drain
Codice prodotto. p-7161791
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
200 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10420903
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 05355546
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cold trap for direct filling of cooling agents
  • With valve stopcock (with retaining device)
  • For condensate drain
  • Low cooling agent consumption due to double-walled design
  • Apparatus connection: socket NS 29/32
  • Vacuum pump connection: cone NS 29/32
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Materiale DURAN Tubing
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cooling Agents
Include Valve stopcock (with retaining device) for condensate drain
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 200 mL