Learn More
Memmert™ HPP400 Constant Climate Chamber with Cold White Light Module, 384 L, Stainless Steel
Codice prodotto. 15883555 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
HPP400
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15883555
Marca: Memmert™ HPP400T7
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Temperature Range: 0°C to 70°C without light; 15°C to 40°C with light; Relative Humidity (RH): 10 to 90%
  • Light module cold white 6,500 Kelvin
  • Light strips arranged on the side walls of the interior
  • 14 strips
  • Program-controlled dimming from 0 to 100 % (in 1 % steps)
  • Ramp programming in combination with temperature (only with TwinDISPLAY)
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) HPP400
Lighting LED Light Module
Tipo Light Module