Learn More
Bel-Art™ Microspatola in acciaio inox Cole-Parmer
Codice prodotto. 11932555 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
7.5 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11932555
Marca: Bel-Art™ 0101916
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In acciaio inossidabile. La microspatola in acciaio inossidabile Bel Art™ Cole Palmer ha estremità piatte rivestite in FEP Teflon™ marrone.
  • Complies with FDA regulations governing direct food contact applications
  • Available with straight or tapered blade
  • Ends measure 7.9 x 50mm (WxL)
Specifica
Quantità Confezione da 2
Autoclavabile
Forma Piatto/tondo
Rivestimento Rivestimento in Teflon™ FEP Fluo-Kem™ antiaderente
Colore Argento/marrone
Certificazione/Conformità FDA
Product Type Micro-spatola
Lunghezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Materiale Stainless Steel