Learn More
Masterflex™ I/P™ Peroxide-Cured Silicone Precision Pump Tubing
Codice prodotto. 11805201
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
26
73
82
Dimensione della confezione:
7.50m
Pezzo
Codice prodotto. 11805201
Marca: Masterflex™ 9640073
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Reduce the risk of particulate entrapment with smooth inner surface.
Ensure optimal performance from your Masterflex™ pump with this silicone pump tubing. Masterflex™ I/P™ Platinum-Cured Silicone Precision Pump Tubing provides accurate, repeatable flow. Ideal for pharmaceutical and biotechnology, peristaltic pumping and food applications.
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • Economical tubing with a longer tubing life
Order Info
In pack of 25 ft. (7.6m)
Specifica
Certificazione/Conformità USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600 supera gli standard sanitari di farmacopea europea (EP) 3A
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 3/8 in.
Diametro (sistema metrico) interno 9.5 mm
Materiale Peroxide-cured Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 73 mm
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 7.6 m
Da utilizzare con Masterflex™ I/P Pump Heads
Da utilizzare con (applicazione) Industria farmaceutica, biotecnologie, pompaggio peristaltico e applicazioni alimentari
Min. Operating Temperature (Metric) °
Sterilità Sterili
Dimensioni dei tubi 73
Portata Da 0.2 a 8 l/min.
Flessibile flangiato 3/8 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m Water
Altezza (sistema imperiale) 29 ft. Water
Permeabilità del gas CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C
Product Type Tubo per pompa