Learn More
Masterflex™ Tubo di precisione in silicone polimerizzato al platino Masterflex™ L/S™
Codice prodotto. p-200057
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
18
25
Dimensione della confezione:
7.60m
Pezzo
Codice prodotto. 11845181
Marca: Masterflex™ 9641013
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ensure optimal performance from your Masterflex™ pump with this silicone pump tubing. Masterflex™ L/S™ Platinum-Cured Silicone Precision Tubing provides accurate, repeatable flow. Ideal for Pharmaceutical, biotech, peristaltic pumping and food applications.
Masterflex™ L/S™ pump tubing is manufactured to extremely close tolerances that match our L/S™ pump heads, ensuring accurate, repeatable flow and long tubing life. Our pump tubing is factory-tested and optically inspected to provide the best performance from your peristaltic pump.
  • Fewer potential leachables
  • Excellent biocompatibility
  • Odorless and nontoxic, with no taste imparted to transported fluids
  • Resistant to fungus growth, weather, ozone, corona and radiation
  • Smoother surface than peroxide-cured silicone for reduced protein binding
  • Excellent heat resistance, low compression set, odorless, nontoxic
  • Translucent
Order Info
Sold in 7.6m (25 ft.) lengths
Specifica
Certificazione/Conformità USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600 supera gli standard sanitari di farmacopea europea (EP) 3A
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 3/100 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.51 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 7.6 m
Da utilizzare con (applicazione) Industria farmaceutica, biotecnologie, pompaggio peristaltico e applicazioni alimentari
Min. Operating Temperature (English) °
Min. Operating Temperature (Metric) °
Dimensioni dei tubi 13
Portata Da 0.06 a 36 ml/min.
Flessibile flangiato 0.06 in.
Metodo di sterilizzazione Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
Altezza (sistema metrico) 8.8 m Water
Altezza (sistema imperiale) 29 ft. Water
Permeabilità del gas CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (English) 446°F
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C
Product Type Tubo per pompa