Learn More
Idex Blue PEEK Chromatography Tubing
Codice prodotto. 12343840 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Overall Length (Metric):
1.52 m
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 12343840
Marca: Idex 0200610
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Blue PEEK Chromatography Tubing is an excellent replacement for stainless steel tubing.
  • Flexible PEEK tubing is biocompatible and chemically inert.
  • Easily cut to desired lengths.
  • Smooth internal surface decreases turbulence.
  • Color-coded for easier identification.
  • Applications: Chromatography
  • Characteristics: Unlike stainless steel, PEEK (polyetheretherketone) tubing is flexible and easy to cut.
    • It provides excellent chemical resistance to both organic and inorganic solvents.
    • Tubing withstands pressures to 5000 psi (3000 psi for model 02006-30).
    • PEEK tubing has a very smooth internal surface, which causes less turbulence than metal tubing and improves resolution.
  • Pack of 5 ft.
  • Certification: None
  • Maximum temperature: 212°F (100°C)
  • Sterilize: With autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation
Specifica
Tipo Tubing
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
Diametro (sistema imperiale) interno 0.01 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.1 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.58 mm
Overall Length (English) 5 ft.
Overall Length (Metric) 1.52 m
Materiale PEEK
Pressione massima 5000 psi
Min. Operating Temperature (English) -59.8°F
Temperatura operativa max (sistema imperiale) 212°F
Min. Operating Temperature (Metric) -51°C
Temperatura operativa max (sistema metrico) 100°C
Product Line Blue PEEK