Learn More
Colistin sodium methanesulfonate, Thermo Scientific™
147.00€ - 621.03€
Identificatori chimici
| CAS | 8068-28-8 |
|---|---|
| Formula molecolare | C58H105N16Na5O28S5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 1749.811 |
| Numero MDL | MFCD00130824 |
| InChI Key | IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I |
| Sinonimo | Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate |
| PubChem CID | 131668505 |
| IUPAC Name | pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16, |
| SMILES | CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15418159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66698.03 |
1g |
150.00€ 147.00€ / 1g Risparmia 3.00€ 2% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15428159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66698.06 |
5g |
633.00€ 621.03€ / 5g Risparmia 11.97€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilityFreely soluble in water
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Identificatori chimici
| 8068-28-8 | |
| 1749.811 | |
| IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I | |
| 131668505 | |
| CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| C58H105N16Na5O28S5 | |
| MFCD00130824 | |
| Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate | |
| pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16, |
Specifica
| Colistin sodium methanesulfonate | |
| White to Yellow | |
| MFCD00130824 | |
| Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate | |
| IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I | |
| pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16, | |
| 131668505 |
| 8068-28-8 | |
| C58H105N16Na5O28S5 | |
| 14,2479 | |
| Freely soluble in water | |
| CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] | |
| 1749.811 | |
| 1759.89 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 232-516-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GH1650000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold