Learn More
Colistin, sulfate salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11470712 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11470712
Marca: MP Biomedicals 0219415783
Identificatori chimici
CAS 1264-72-8
Specifica
Materiale o nome chimico Colistin, sulfate salt
Colore Brown
Quantità 0.25 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Colistin Sulfate Salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Colistin Sulfate Salt