Learn More
MP Biomedicals™ Collagenase Type I from Clostridium histolyticum
Codice prodotto. 11480972 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
Codice prodotto. 11480972
Marca: MP Biomedicals™ 02195109.5
For the preparation of isolated cell suspensions
The collagenase product is a mixture of enzymes secreted by C. histolyticum, with different products differentiated by the relative ratios of the 10-18 components found in the secreted enzymes. The main components are two collagenases, clostripain, and a neutral protease. The synergistic action of these enzymes degrade collagen and other intracellular material. The action of both collagenase enzymes and the neutral protease is necessary for effective release of cells from tissue. Various types of collagen are the natural substrates for collagenase.
Unit Definition: One unit will liberate peptides from collagen equivalent in ninhydrin color to 1.0μmol of L-leucine in 5 hr. at pH 7.4 and 37°C in presence of calcium ions. Contains clostripain, neutral protease and trypsin activities.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione >125 U/mg
Colore Brown
Da utilizzare con (applicazione) Preparation of isolated cell suspensions
Content And Storage Store at 4°C. Desiccate.
Quantità 500 mg
Product Type Collagenase Type I
Forma Lyophilized
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Collagenase, Type I
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Collagenase