Learn More
Retsch™ Collecting Receptacle
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Cross Beater Mill SK 300
Cutting Mill SM 200
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel
- Holds up to 5 L
Specifica
Specifica
| Product Type | Collecting Receptacle |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cutting Mill SM 200 |
| Include | Adapter lid |
| Materiale | Stainless Steel |