Learn More
Retsch™ Collecting Receptacle
Codice prodotto. p-7161044 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Cross Beater Mill SK 300
Cutting Mill SM 200
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15839757
Marca: Retsch™ 22.003.0014
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Retsch™ Collecting Receptacle provides an easy way to collect the materials being ground up in cutting and cross beater mills.
  • Stainless steel
  • Holds up to 5 L
Specifica
Product Type Collecting Receptacle
Capacità (sistema metrico) 5 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cutting Mill SM 200
Include Adapter lid
Materiale Stainless Steel