Learn More
SCAT Collettore per HPLC
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Raccoglitore 2 in 1
Raccoglitore 3 in 1
Raccoglitore 8 in 1
Diametro (sistema metrico) interno:
5.0 to 11.5 mm
6.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Per una connessione affidabile e pulita di tubi e capillari per la raccolta di liquidi. I collettori SCAT sono disponibili in versioni con fino a 8 opzioni di connessione, le connessioni sono laterali o verticali, in modo che i tubi possano essere collegati facilmente. Possono essere collegati tubi con diversi diametri da 2,3 a 11,5 mm. I connettori sono fatti di materiale PTFE, PFA o PP resistente alle sostanze chimiche.
Order Info
dimForUseWith
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Diametro (sistema metrico) interno | 5.0 to 11.5 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3.2 mm |
| Da utilizzare con | Connettore per tubi |
| Forma | Sideways |
| Include | Fittings for 2 x 2.3/3.2 mm OD, 1 x 5.0 - 11.5 mm ID |
| Colore | Bianco |
| Product Type | Raccoglitore 3 in 1 |