Learn More
SCAT Collettore per HPLC
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Raccoglitore 2 in 1
Raccoglitore 3 in 1
Raccoglitore 8 in 1
Diametro (sistema metrico) interno:
5.0 to 11.5 mm
6.4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Diametro (sistema metrico) esterno:
3.2 mm
Beskrivelse
Per una connessione affidabile e pulita di tubi e capillari per la raccolta di liquidi. I collettori SCAT sono disponibili in versioni con fino a 8 opzioni di connessione, le connessioni sono laterali o verticali, in modo che i tubi possano essere collegati facilmente. Possono essere collegati tubi con diversi diametri da 2,3 a 11,5 mm. I connettori sono fatti di materiale PTFE, PFA o PP resistente alle sostanze chimiche.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6.4 mm |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con | Raccoglitore adattatore/porta a 3 vie per T-Piece Chromaster HPLC |
| Quantità confezione | 3/Pk. |
| Forma | Sideways |
| Include | Fittings for 3 x 5.0 - 11.5 mm ID |
| Colore | Bianco |
| Product Type | Raccoglitore 3 in 1 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion