Learn More
SCAT Collettore per HPLC
Raccogliere diversi tubi in un unico connettore - nessun problema con il collettore giusto! Il connettore per tubi è il connettore più flessibile del sistema SCAT.
Marca:  SCAT 160132
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10394123
  • 59.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
Per una connessione affidabile e pulita di tubi e capillari per la raccolta di liquidi. I collettori SCAT sono disponibili in versioni con fino a 8 opzioni di connessione, le connessioni sono laterali o verticali, in modo che i tubi possano essere collegati facilmente. Possono essere collegati tubi con diversi diametri da 2,3 a 11,5 mm. I connettori sono fatti di materiale PTFE, PFA o PP resistente alle sostanze chimiche.
Specifications
Specifications
Raccoglitore 3 in 1
FTE/PFA
Fittings for 3 x 2.3/3.2 mm OD
Collettore 3-in-1 per connettore a tubo, verticale, PTFE/PFA, 3 x 2,3/3,2 mm OD
Diametro del tubo. 2,3 mm / 3,2 mm O.D.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers