Learn More
SCAT Collettore per HPLC
Codice prodotto. 10590251 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Raccoglitore 2 in 1
Raccoglitore 3 in 1
Raccoglitore 8 in 1
Dimensione della confezione:
Pezzo
Diametro (sistema metrico) interno:
5.0 to 11.5 mm
6.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3.2 mm
Codice prodotto. 10590251
Marca: SCAT 199010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Raccogliere diversi tubi in un unico connettore - nessun problema con il collettore giusto! Il connettore per tubi è il connettore più flessibile del sistema SCAT.
Per una connessione affidabile e pulita di tubi e capillari per la raccolta di liquidi. I collettori SCAT sono disponibili in versioni con fino a 8 opzioni di connessione, le connessioni sono laterali o verticali, in modo che i tubi possano essere collegati facilmente. Possono essere collegati tubi con diversi diametri da 2,3 a 11,5 mm. I connettori sono fatti di materiale PTFE, PFA o PP resistente alle sostanze chimiche.
Specifica
Autoclavabile Autoclavabile
Materiale PTFE
Da utilizzare con Hitachi-Chromaster HPLC System
Include Raccordi per capillari da 2,3/3,2 m
Colore Bianco
Product Type Raccoglitore 3 in 1