Descrizione
Per una connessione affidabile e pulita di tubi e capillari per la raccolta di liquidi. I collettori SCAT sono disponibili in versioni con fino a 8 opzioni di connessione, le connessioni sono laterali o verticali, in modo che i tubi possano essere collegati facilmente. Possono essere collegati tubi con diversi diametri da 2,3 a 11,5 mm. I connettori sono fatti di materiale PTFE, PFA o PP resistente alle sostanze chimiche.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Diametro (sistema metrico) interno | 5.0 to 11.5 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3.2 mm |
| Da utilizzare con | Tappo di scarico, tubo OD 2,3 mm (7 x), tubo ID 6,4 mm (1 x) |
| Ingresso | 8 inlet port connections |
| Forma | Vertical |
| Include | Fittings for 7 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID |
| Colore | Bianco |
| Product Type | Raccoglitore 8 in 1 |