Learn More
SCAT Collettore per HPLC
Codice prodotto. p-7237251 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Raccoglitore 2 in 1
Raccoglitore 3 in 1
Raccoglitore 8 in 1
Diametro (sistema metrico) interno:
5.0 to 11.5 mm
6.4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Diametro (sistema metrico) esterno:
3.2 mm
Codice prodotto. 10588140
Marca: SCAT 160139
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Raccogliere diversi tubi in un unico connettore - nessun problema con il collettore giusto! Il connettore per tubi è il connettore più flessibile del sistema SCAT.
Per una connessione affidabile e pulita di tubi e capillari per la raccolta di liquidi. I collettori SCAT sono disponibili in versioni con fino a 8 opzioni di connessione, le connessioni sono laterali o verticali, in modo che i tubi possano essere collegati facilmente. Possono essere collegati tubi con diversi diametri da 2,3 a 11,5 mm. I connettori sono fatti di materiale PTFE, PFA o PP resistente alle sostanze chimiche.
Order Info
dimForUseWith
Specifica
Autoclavabile Autoclavabile
Diametro (sistema metrico) interno 5.0 to 11.5 mm
Materiale PTFE
Da utilizzare con Connettore per tubi
Forma Sideways
Include Fittings for 2 x 5.0 - 11.5 mm ID
Colore Bianco
Product Type Raccoglitore 2 in 1