Learn More
WTW™ Combination pH electrode SensoLyt SEA
Click to view available options
Materiale:
Polymer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | TA 197-pH, Polymer Electrolyte, Pin Hole Junction |
| Tipo | Combination pH Electrode SensoLyt SEA |
| Da utilizzare con (applicazione) | For installation in depth armature series and for heavily polluted waters |
| Include | Built-metric temperature sensor and gel electrolyte |
| Giunzione | Pin Hole |
| Materiale | Polymer |