Learn More
Fisherbrand™ Combs for CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Click to view available options
N. di pozzetti:
26
52
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.5 mm
Larghezza (sistema metrico) denti:
3 mm
7 mm
Volume (sistema metrico) di campione:
20 μL
30 μL
45 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Color coded
- Height adjustable
- Offer complete control over loading volume and well depth
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit |
| Tipo | Comb |
| N. di pozzetti | 26 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |
| Volume (sistema metrico) di campione | 45 μL |
| Larghezza (sistema metrico) denti | 7 mm |