Learn More
Fisherbrand™ Combs for CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Codice prodotto. p-8013121
Click to view available options
N. di pozzetti:
26
52
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.5 mm
Larghezza (sistema metrico) denti:
3 mm
7 mm
Volume (sistema metrico) di campione:
20 μL
30 μL
45 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10080181
Marca: Fisherbrand™ HU25C1.526MC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit
  • Color coded
  • Height adjustable
  • Offer complete control over loading volume and well depth
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
N. di pozzetti 26
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Volume (sistema metrico) di campione 45 μL
Larghezza (sistema metrico) denti 7 mm