Learn More
Hoefer™ Combs for HE 33 Mini Submarine Unit
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 preparativo, 2 di riferimento
12
16
8
Preparative
Spessore (sistema metrico):
0.1 cm
0.15 cm
Tipo:
Backless Preparative Comb
Pettine
Pettine senza dorso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Variety of eight sizes ranging from 1/2 to 16 wells
- 1 to 1.5 mm Thickness
- 44/6 to 2.6 mm Well Width
- 235/35 to 20.5 μL Sample Volume
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Unità sottomarina HE33 Mini |
| Tipo | Backless Preparative Comb |
| N. di pozzetti | Preparative |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.05 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.15 cm |
| Volume (sistema metrico) di riempimento | 250/50 μL |
| Larghezza (sistema imperiale) pozzetto | 1.73/0.2 in. |
| Larghezza (sistema metrico) pozzetto | 4.4/0.6 cm |
| Profondità (sistema imperiale) vasca | 0.19 in. |
| Profondità (sistema metrico) vasca | 0.5 cm |