Learn More
Hoefer™ Combs for HE 33 Mini Submarine Unit
Codice prodotto. 10534455 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 preparativo, 2 di riferimento
12
16
8
Preparative
Spessore (sistema metrico):
0.1 cm
0.15 cm
Tipo:
Backless Preparative Comb
Pettine
Pettine senza dorso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10534455
Marca: Hoefer™ HE31A1615
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Parti accessorie per unità sottomarina HE 33 Mini
  • Variety of eight sizes ranging from 1/2 to 16 wells
  • 1 to 1.5 mm Thickness
  • 44/6 to 2.6 mm Well Width
  • 235/35 to 20.5 μL Sample Volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità sottomarina HE33 Mini
Tipo Pettine senza dorso
N. di pozzetti 16
Spessore (sistema imperiale) 0.05 in.
Spessore (sistema metrico) 0.15 cm
Volume (sistema metrico) di riempimento 20.5 μl
Larghezza (sistema imperiale) pozzetto 0.1 in.
Larghezza (sistema metrico) pozzetto 0.26 cm
Profondità (sistema imperiale) vasca 0.19 in.
Profondità (sistema metrico) vasca 0.5 cm