Learn More
Hoefer™ Combs for HE 33 Mini Submarine Unit
Codice prodotto. 12084637 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 preparativo, 2 di riferimento
12
16
8
Preparative
Spessore (sistema metrico):
0.1 cm
0.15 cm
Tipo:
Backless Preparative Comb
Pettine
Pettine senza dorso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12084637
Marca: Hoefer™ HE31A121.5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Parti accessorie per unità sottomarina HE 33 Mini
  • Variety of eight sizes ranging from 1/2 to 16 wells
  • 1 to 1.5 mm Thickness
  • 44/6 to 2.6 mm Well Width
  • 235/35 to 20.5 μL Sample Volume
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità sottomarina HE33 Mini
Tipo Pettine senza dorso
N. di pozzetti 12
Spessore (sistema imperiale) 0.05 in.
Spessore (sistema metrico) 0.15 cm
Volume (sistema metrico) di riempimento 30.5 μl
Larghezza (sistema imperiale) pozzetto 0.15 in.
Larghezza (sistema metrico) pozzetto 0.39 cm
Profondità (sistema imperiale) vasca 0.19 in.
Profondità (sistema metrico) vasca 0.5 cm