Learn More
Fisherbrand™ Combs for Horizontal Tanks MultiSUB Midi Gel Electrophoresis Unit, 0.75mm Thick
Codice prodotto. 11883303 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
12
16
2 Prep, 2 Marker
20
25
4 Prep, 2 Marker
8
Volume (sistema metrico) di campione:
7 μl
10 μl
12 μl
17 μL
20 μl
30 μl
57 μL
118 μL
270 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11883303
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
  • For tightly resolved bands
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid back which prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
  • 10-sample and 20-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) Horizontal Tanks MultiSUB Midi Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
N. di pozzetti 1 Prep, 1 Marker
Quantità 1 Each
Spessore (sistema metrico) 0.75 mm
Volume (sistema metrico) di campione 270 μL