Learn More
Fisherbrand™ Combs for Horizontal Tanks MultiSUB Midi Gel Electrophoresis Unit, 0.75mm Thick
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
12
16
2 Prep, 2 Marker
20
25
4 Prep, 2 Marker
8
Volume (sistema metrico) di campione:
7 μl
10 μl
12 μl
17 μL
20 μl
30 μl
57 μL
118 μL
270 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For tightly resolved bands
- Recommended for high resolution gels and publication quality data
- Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid back which prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
- 10-sample and 20-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Horizontal Tanks MultiSUB Midi Gel Electrophoresis Unit |
| Tipo | Comb |
| N. di pozzetti | 1 Prep, 1 Marker |
| Quantità | 1 Each |
| Spessore (sistema metrico) | 0.75 mm |
| Volume (sistema metrico) di campione | 270 μL |