Learn More
Fisherbrand™ Combs for HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 2mm thick
Codice prodotto. p-8272032
Click to view available options
N. di pozzetti:
10
12
16
24
28
Larghezza (sistema metrico) denti:
3 mm
5.5 mm
8 mm
9.5 mm
Volume (sistema metrico) di campione:
25 μL
50 μL
70 μL
85 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10777701
Marca: Fisherbrand™ HU13C210
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
  • Color coded
  • Height adjustable
  • Offer complete control over loading volume
  • Well depth to maximum 112-sample throughput
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
N. di pozzetti 10
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Volume (sistema metrico) di campione 85 μL
Larghezza (sistema metrico) denti 9.5 mm