Learn More
Fisherbrand™ Combs for MultiSUB Maxi Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 1.5mm Thick
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
16
2 Prep, 2 Marker
20
25
30
36
4 Prep, 2 Marker
40
50
Volume (sistema metrico) di campione:
16 μL
17 μL
22 μL
26 μL
32 μL
41 μL
61 μL
108 μL
230 μL
473 μL
1013 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Recommended for high resolution gels and publication quality data
- Maximise sample volume
- Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid back which prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
- 20-sample and 40-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MultiSUB Maxi Horizontal Gel Electrophoresis Unit |
| Tipo | Comb |
| N. di pozzetti | 25 |
| Quantità | 1 Each |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |
| Volume (sistema metrico) di campione | 32 μL |