Learn More
Fisherbrand™ Combs for MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 1.5mm Thick
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
12
14
16
20
28
30
35
4 Prep, 2 Marker
Volume (sistema metrico) di campione:
11 μL
15 μL
17 μL
19 μL
32 μL
41 μL
44 μL
61 μL
68 μL
182 μL
743 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Recommended for high resolution gels and publication quality data
- Maximise sample volume
- Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid back which prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
- 10, 14, 16, 18, 28 and 30-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Tekniske data
Tekniske data
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit |
| Tipo | Comb |
| N. di pozzetti | 10 |
| Quantità | 1 Each |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |
| Volume (sistema metrico) di campione | 68 μL |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion