Learn More
Fisherbrand™ Combs for MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 1mm Thick
Codice prodotto. 11813373
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
12
14
16
18
2 Prep, 2 Marker
20
30
35
4 Prep, 2 Marker
Volume (sistema metrico) di campione:
10 μL
11 μL
13 μL
21 μL
27 μl
29 μL
41 μL
45 μL
122 μL
225 μL
495 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11813373
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
  • Supplied as standard
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid back which prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
  • 10, 14, 16, 18, 28 and 30-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Order Info
dimThicknessMetric
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
N. di pozzetti 1 Prep, 1 Marker
Quantità 1 Each
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Volume (sistema metrico) di campione 495 μL