Learn More
Fisherbrand™ Combs for OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 1mm Thick
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
12
16
20
5
8
9
Volume (sistema metrico) pozzetto:
20 μL
25 μL
35 μL
40 μL
50 μL
60 μL
100 μL
650 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, Second Dimension and Nucleic Acid Separations |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit |
| Tipo | Comb |
| N. di pozzetti | 10 |
| Quantità | 1 Each |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 40 μL |