Learn More
Abeba™ Comfort 36813 Shoes
Codice prodotto. p-7147615
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15670728
Marca: Abeba™ 36813/36
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stylish hand-sewn seams and PU sole with high slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
  • Smooth leather
  • Black
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable Reflexor insole with nubs (article no. 3572)
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Instep area with elastic band
  • Buckle fastening
  • Hand-sewn seam
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
Colore Black
Materiale rivestimento interno Microfiber
Materiale Leather
Size 36
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 36813
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis