Learn More
Fisherbrand™ Guanti in nitrile Comfort
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescripción
Un guanto molto comodo che offre una migliore sensibilità tattile. I guanti in nitrile Comfort Fisherbrand™, con bordino salvagoccia e dita antiscivolo sono privi di talco e lattice.
- Non talcati, senza lattice
- Eccellente vestibilità, sensibilità e durata
- Ambidestri, con dita testurizzate e bordino salvagoccia
- Non sterili
- Lunghezza: 9.5 pollici (24 cm)
- Spessore: 3 mil (palmo)
- Colore: Blu pervinca
Información de órdenes
200 guanti per scatola; 10 scatole per confezione.
Certifications
Con certificazione QMS ISO 9001; omologazione 510K per uso medico negli USA
Compliance
Conformi agli standard 1.5 AQL. Conformi alle Biocompatibility Guidance for Medical Devices (Linee guida sulla biocompatibilità per i dispositivi medicali). Superano la prova di penetrazione virale (ASTM™ F1671).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificazione/Conformità | ISO9001 QMS, ASTM D6978, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, FDA21 CFR 177- 2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade |
| Chemotherapeutic Rated | Yes |
| Applicazioni | Healthcare, Industrial, Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Colore | Blu pervinca |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | Fingertip Textured |
| Finger Thickness (English) | 3.5 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.09 mm |
| Hand | Ambidestri |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.