missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Comfort Rack for Chest Freezers, 100 mm Box Height, with Boxes

Codice prodotto. 15210854 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15210854

Marca: Tenak™ TE24562B

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Comfort Rack suitable for use with all chest freezer models.

  • Racks with spring locks mounded on each shelf to secure the cryoboxes
  • Can be used with most standard height cryoboxes in cardboard, polypropylene, and polycarbonate
  • Measure the inside height of your freezer when choosing the right rack
  • Constructed of stainless steel
  • Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers

Spécification

Include Spring Locks
Capacità Boxes
Materiale Stainless Steel
Posizioni 4
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chest Frseezers
Dimensioni (L x P x A) 140 x 140 x 425 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm (Box)
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis