missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Comfort Rack for Chest Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes

Codice prodotto. 15250824 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15250824

Marca: Tenak™ TE24514B

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Comfort Rack suitable for use with all chest freezer models.

  • Racks with spring locks mounded on each shelf to secure the cryoboxes
  • Can be used with most standard height cryoboxes in cardboard, polypropylene, and polycarbonate
  • Measure the inside height of your freezer when choosing the right rack
  • Constructed of stainless steel
  • Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers

Specifica

Include Spring Locks
Capacità Boxes
Materiale Stainless Steel
Posizioni 11
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chest Frseezers
Dimensioni (L x P x A) 140 x 140 x 610 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm (Box)
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato