missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Chest Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Racks with spring locks mounded on each shelf to secure the cryoboxes
- Can be used with most standard height cryoboxes in cardboard, polypropylene, and polycarbonate
- Measure the inside height of your freezer when choosing the right rack
- Constructed of stainless steel
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Specifica
Specifica
| Include | Spring Locks |
| Capacità | Boxes |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 7 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chest Frseezers |
| Dimensioni (L x P x A) | 140 x 140 x 390 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm (Box) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto